Learn More
Emixustat, MedChemExpress
Código de producto. 16487676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487676 100 mg 100 miligramos
16493807 50 mg 50 miligramos
16450328 5 mg 5 miligramos
16430326 2 mg 2 miligramos
16417868 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16487676
Marca: Medchem Express HY19720
MedChemExpress Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Emixustat, a novel visual cycle modulator, is an inhibitor of the visual cycle isomerase with an IC50 value of 4.4 nM in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emixustat
CAS 1141777-14-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACU-4429
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (379.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (163.26 mM)
SMILES O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 263.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.38
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism