Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Emerald
Click to view available options
Tamaño:
39
43
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Exterior y revestimiento transpirables.
- Acolchado para un ajuste ceñido.
- Talón redondeado para una conducción más cómoda.
- Exterior de cuero nubuck y malla de nailon.
- Forro no tejido que absorbe la humedad.
- Plantilla fija, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Canela, Amarillo |
| Material de revestimiento | Moisture wicking non-woven lining |
| Material | Cuero, Nailon |
| Tamaño | 39 |
| Características exclusivas | Plantilla fija textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
| Material de la suela | Poliuretano, tejido compuesto |
| Modelo | Alto |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 692 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |