Learn More
Merck ARNasa A
Código de producto. 11714684
Click to view available options
Cantidad:
0,9 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11714684
Marca: Merck LSKPMRN30
Igual que como se suministra con el kit Montage™ Plasmid MiniprepHTS 96
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como reactivo con el kit Montage Plasmid MiniprepHTS 96 para minipreparaciones cromosómicas artificiales bacterianas o plasmídicas de alta pureza.
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Cantidad 0,9 mL
Tipo de producto Ribonucleasa A
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNase A Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ribonuclease