Learn More
Merck Soportes magnéticos PureProteome™
Código de producto. 11760644
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Dos tubos cónicos de 15 ml
Ocho tubos de 1,5 o 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11760644 Ocho tubos de 1,5 o 2 ml 1 PCS
12561219 Dos tubos cónicos de 15 ml cada uno
2 options
Código de producto. 11760644
Marca: Merck LSKMAGS08
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aísle con rapidez y facilidad las partículas magnéticas
Soporte magnético PureProteome
  • Aísle las partículas magnéticas de hasta ocho tubos de 1,5 o 2,0 ml
  • Cuenta con un imán de barra extraíble y una exclusiva interfaz vorticial
  • La interfaz vorticial se conecta a un mezclador vorticial de parte superior plana de 3,5 pulgadas (8,89 cm) de diámetro sin tener que retirar los tubos del soporte
Soporte magnético PureProteome, 15 ml
  • Para su uso con gránulos magnéticos PureProteome en purificaciones de afinidad
  • Cuenta con un potente imán en forma trapezoidal para una captura eficiente de hasta 750μ l de gránulos magnéticos PureProteome
  • El soporte angulado sostiene de forma segura dos tubos cónicos de 15 ml para facilitar el pipeteo y la visualización
Purificación con gránulos magnéticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) Ocho tubos de 1,5 o 2 ml
Cantidad 1/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Purificación con gránulos magnéticos
Tipo Soporte magnético
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.