missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck MQuant™ Chlorine Test Strips
Descripción
Includes
Tube containing 75 strips
- Small and easy to handle
- Flexible and universal application
- Redox reaction method ideal for screening
- Immediate result produced through on-site analysis
- PET film and low reagent content
- Easily disposable
- Color-scale graduation: 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20mg/L
Reclose the tube containing the test strips immediately after use
For water analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | For water analysis, rapid determination of higher concentrations of chlorinated disinfectants, which are chiefly used in the food industry |
| Para utilizar con (equipo) | Colorimeter |
| Graduaciones | 25-50-100-200-500mg/L |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | De 25 a 500 mg/L |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Método de prueba | Redox Reaction |
| Tipo | Tira reactiva |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?