Learn More
Merck Millipore Embudos Microfil™
Disponibles en varios colores
Descripción
Available in different colors
- 0.22μm de tamaño de poro para la normativa específica de pruebas
- 0.45 μm para análisis microbiológicos generales
- 0.7 μm para efluentes clorados
- 0.8 μm para aplicaciones de levaduras o mohos
Información de órdenes
Filtros de membrana de MCE con rejilla de 47 mm, o cartucho de membrana EZ-Pak™
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Kit: 150xMicrofil 250ml funnel + 150x0.45µm 47mm white gridded EZ-Pak membrane (cellulose esters)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose