Learn More
Merck Millipore Membranas EZ-Pak™
Se utilizan para análisis microbiológicos generales. Las membranas Millipore™ EZ-Pak™ son membranas estériles y listas para usar, que eliminan el riesgo de contaminación y ahorran tiempo.
Descripción
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Palanca de presión para descubrir la mitad de la superficie de la membrana para la recuperación sencilla con fórceps; la otra mitad permanece en el embalaje protector. Las membranas sin utilizar permanecen envasadas de forma segura en la banda con pliegues.
- Éster de celulosa mixta
- Superficie de rejilla y esterilizada
- Utilizadas para análisis microbiológicos generales
- Certificadas según los requisitos de los métodos estándar para el análisis de aguas y aguas residuales
Información de órdenes
Las membranas se han envuelto individualmente y se suministran en cartuchos con formato de banda plisada de 150. Cada paquete incluye cuatro cartuchos (600 membranas en total). El número de catálogo de la membrana, el número de lote, la fecha de esterilización, el tamaño de poro y un número secuencial de 1 a 150 para cada cartucho de membrana se han impreso en la cubierta protectora transparente.
Compliance
Cumplen con los requisitos de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales.
Seguridad y manipulación
- 0.8µm 47mm white gridded EZ-pak filter membrane made of mixed ester cellulose
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol