missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMD 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Product Code. 16177634
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Unit Size:
100 microlitros
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16177634

Brand: Abnova H00002010T01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Inmunotransferencia (Western Blotting)

Specifications

Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción EMD 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC000738
Peso molecular 28.05
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-EMD full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-EMD antibody (H00002010-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL EMD 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.