Learn More
Invitrogen™ EMC4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5315), Invitrogen™
Código de producto. 30088524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30088524 20 μL 20 microlitros
30088476 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30088524
Proveedor: Invitrogen™ MA552839
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
May mediate anti-apoptotic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EMC4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5315
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EMC4
N.º de referencia del gen Q5J8M3, Q9CZX9
Alias de gen 2610318K02Rik; Cell proliferation-inducing gene 17 protein; EMC4; ER membrane protein complex subunit 4; HSPC184; PIG17; TMEM85; Transmembrane protein 85
Símbolos de los genes EMC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EMC4 (22-65AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 296049, 51234, 68032
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG