Learn More
Invitrogen™ EMC4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5315), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30088476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30088476 100 μL 100 microlitros
30088524 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30088476 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552838
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
May mediate anti-apoptotic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EMC4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5315
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EMC4
N.º de referencia del gen Q5J8M3, Q9CZX9
Alias de gen 2610318K02Rik; Cell proliferation-inducing gene 17 protein; EMC4; ER membrane protein complex subunit 4; HSPC184; PIG17; TMEM85; Transmembrane protein 85
Símbolos de los genes EMC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EMC4 (22-65AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 296049, 51234, 68032
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG