missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Embigin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13406447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13406447 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13406447

Marca: Invitrogen™ PA531921

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Embigin is a 327 amino acid regulatory protein belonging to the immunoglobulin superfamily class of CAMs, and has two Ig-like (immunoglobulin-like) V- type domains. In situ hybridization analysis shows that Embigin has specific carbohydrate epitopes and plays an important role in early postimplantation embryogenesis. A highly glycosylated transmembrane glycoprotein, Embigin acts as a regulator of cell/ECM interactions during development and homeostasis of normal adult tissues. Transfection studies suggest its role in promotion of integrin-mediated cell-substratum adhesion. Widely expressed in most of the tissues and embryonal carcinoma cells, prostate and mammary cancer cell lines, it may also help in the classification of human carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Embigin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica EMB
N.º de referencia del gen Q6PCB8
Alias de gen AL022799; EMB; Embigin; embigin homolog; glycoprotein 70; Gp70; Teratocarcinoma glycoprotein Gp-70
Símbolos de los genes EMB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EMB. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133418
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.