Learn More
Embelin, MedChemExpress
Descripción
Embelin (Embelic acid), a potent, nonpeptidic XIAP inhibitor (IC50=4.1 μM), inhibits cell growth, induces apoptosis, and activates caspase-9 in prostate cancer cells with high levels of XIAP. Embelin blocks NF-kappaB signaling pathway leading to suppression of NF-kappaB-regulated antiapoptotic and metastatic gene products. Embelin also induces autophagic and apoptotic cell death in human oral squamous cell carcinoma cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embelin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 550-24-3 |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H26O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Embelic acid Emberine NSC 91874 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.84 mM) |
| Mostrar más |