Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar (Dehydrated)
Código de producto. 11954122
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
Código de producto. 11954122
Marca: Thermo Scientific™ CM1106B
Isolate, enumerate, and presumptively identify urinary pathogens with this chromgenic medium.
Easily isolate, enumerate, and presumptively identify common organisms associated with urinary tract infections using Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar. Organisms are differentiated through the utilization of two chromogenic substrates and/or tryptophan.
La fórmula del agar Brilliance UTI Clarity contiene dos sustratos cromogénicos que se escinden por acción de las enzimas ß-galactosidasa y ß-glucosidasa producidas por especies de E. coli, Enterococcus y bacterias coliformes. Estas reacciones enzimáticas específicas disocian los cromógenos de modo que se obtiene un diagnóstico por colores. Este medio está indicado para las mismas enzimas que otros tipos de agar cromogénico: N.º de referencia CM1050B, medio cromogénico UTI. Sin embargo, para ello, se han incorporado nuevos cromógenos más específicos. Los nuevos cromógenos proporcionan reacciones mejoradas de modo que permiten una diferenciación aún más sencilla de los grupos de organismos:
  • Fácil lectura: la actividad de la ß-galactosidasa de E. coli y S. saprophyticus genera colonias rosas/rosa pálido y la actividad de la ß-glucosidasa de los enterococos genera colonias azules/turquesa. La actividad de ambas enzimas en bacterias coliformes genera colonias azules/moradas. La actividad de la triptófano desaminasa produce un halo marrón alrededor de las colonias de los géneros Proteus, Morganella y Providencia. La mayor parte del resto de organismos muestra su pigmentación natural
  • Pruebas confirmatorias reducidas: la especificidad del agar Brilliance UTI Clarity minimiza las pruebas confirmatorias
  • Rápido: resultados en el mismo día para la confirmación de E. coli que se logra mediante la prueba rápida del indol (DMAC) (n.º de cat. MB1448A)
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Agar Brilliance UTI Clarity (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g