Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Deep Well Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4252752 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Colector de 96 tubos Dual-Action
Colector de 96 tubos Dual-Action, lavado de células optimizado y limpieza ultrasónica incorporada
Colector de 96 tubos Dual-Action, lavado de células optimizado, limpieza ultrasónica incorporada y conmutación automática de 4 tampones
Pocillo, conmutación de 4 tampones
Código de producto. 17277979
Marca: Agilent BioTek ELX405SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek ELx405 Select is the first deep well plate washer that aspirates and dispenses into 96- and 384-well deep well and standard height microplates.
Instalado en una mesa de laboratorio o integrado en un sistema robótico, el ELx405 Select reduce los valores de fondo y aumenta importantes relaciones señal-ruido.
  • Admite microplacas de 96 y 384 pocillos de profundidad, así como placas estándar ANSI/SBS y de pocillos profundos de ≤ 50 mm
  • Ensayos de poliestireno y microesferas magnéticas junto con ELISA estándar
  • El colector Dual-Action patentado proporciona un control independiente de los colectores de aspiración y dispensación para un lavado preciso por sobrellenado y protección contra desbordamiento
  • La bomba interna de desplazamiento positivo elimina el uso de molestos sistemas de administración de presión y permite el uso de depósitos dispensadores de cualquier tamaño
  • La cubeta de cebado integrada permite el cebado y lavado automático del colector durante los modos de funcionamiento y mantenimiento, además de eliminar la necesidad de placas vacías cuando se utiliza en sistemas robóticos automatizados
  • Los volúmenes de dispensación, el flujo y los índices de aspiración completamente variables proporcionan un control total de los ciclos de lavado, desde una aplicación de lavado celular suave hasta un lavado vigoroso para ensayos de alta unión
  • El flujo de líquido integrado, la detección de líquido y la detección de vacío proporcionan una protección completa para el funcionamiento sin supervisión
  • Compatible con BioStack para el lavado automático de hasta 50 microplacas de altura estándar ANSI/SBS
  • Compatible con el software Liquid Handling Control para proporcionar una flexibilidad adicional
Aplicaciones:
ELISA, ensayos MSD, citoquímica inmune de HCS, flujo FLIPR Ca+, ensayos basados en células, ensayos de microesferas magnéticas y de poliestireno, ensayos de expresión de genes, ensayos de citocinas, ensayos ELISPOT, purificación de ADN plasmídico, preparación de muestras de suero/plasma, señalización de células: configuración de fosfoflujo para citometría de flujo
Certifications
Con marcado CE e ETL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE e ETL
Precisión ≤ 3 % CV
Tipos de placas 96-well Plate, 384-well Plate
Volumen residual ≤ 2 μl/pocillo
Tiempo de inmersión Programable en minutos y segundos, hasta 60 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) 13,5kg
Ciclos de lavado Baño ultrasónico incorporado para la acumulación de proteínas y cristales de sal; programable hasta 60 minutos (depende del modelo)
Pantalla LCD retroiluminada
Tipo de liberación de fluidos Una bomba de desplazamiento positivo
Humedad 10 a 80%, sin condensación
Frecuencia 50/60Hz
Modelo ELX405UD
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 15° a 30 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 59 °F a 86 °F
Incluye Colector de 96 tubos Dual-Action
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,6cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4cm
Fondo (imperial) 17 in
Fondo (métrico) 43,2cm
Peso (imperial) 30 lb
Tensión 100 - 240V
Amperaje <8A