Learn More
Tuttnauer ELV-D Vertical Autoclave
Código de producto. p-200007392 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
31 L
65 L
85 L
160 L
Características:
Depósito de agua
Depósito de agua monofásico
Depósito de agua trifásico
Filtro trifásico para riesgos biológicos
Monofásica
Trifásico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Características unitSize
17801077 31 L Depósito de agua cada uno
17871087 65 L Depósito de agua monofásico cada uno
17811077 65 L Trifásico cada uno
17801097 85 L Depósito de agua cada uno
17891087 85 L Depósito de agua monofásico cada uno
17818998 160 L Depósito de agua monofásico cada uno
17878988 160 L Monofásica cada uno
17868988 160 L Depósito de agua trifásico cada uno
17808998 160 L Trifásico cada uno
17828998 160 L Filtro trifásico para riesgos biológicos cada uno
10 options
Código de producto. 17801077
Marca: Tuttnauer 2840ELVWR230D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The ELV-D Vertical Autoclave has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Designed for your laboratory applications. The 5075ELV-D has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, Fo control, and more.
  • Advanced Control System - Take Advantage of Tuttnauer's state-of-the-art control system with multi-color display
  • Safe - Automatic pressure locking system. Door will not open when the chamber is overpressured
  • Optional Internal Printing - Documents date, time, temperature and pressure
  • Intuitive Multi-Color Display - Multi-color display for easier reading gives quick access to important information. Color is used to indicate the stage of the cycle
  • High Quality Stainless Steel - 316L grade stainless steel chamber and door with electro-polish finish
  • Diverse Load Types - The 5075ELV-D autoclave comes with 8 factory set cycle programs that cover the processing needs of most laboratories and research centers
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.8 gal.
Capacidad (métrico) 31 L
Fondo de la cámara (métrico) 40 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 11.2 in.
Fondo de la cámara (imperial) 16 in.
Diámetro de la cámara (métrico) 28 cm
Longitud (imperial) 21.2 in.
Longitud (métrico) 53 cm
Modelo 2840ELVWR-D
Tipo de producto Autoclave, Top-loading
máx. (imperial) 221°F to 280°F
Temperatura (métrico) 105°C to 137°C
Características Depósito de agua