missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eltrombopag, MedChemExpress

Código de producto. 16446726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16446726 100 mg 100 miligramos
16486438 10 mg 10 miligramos
16422547 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16446726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15306

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eltrombopag (SB-497115) is an orally active thrombopoietin receptor nonpeptide agonist.

Eltrombopag owns thrombopoietic activity, and has been used to research low blood platelet counts with chronic immune thrombocytopenia. Eltrombopag can be used for the research of cardiovascular. Eltrombopag also has highly inhibitory effects against multidrug resistant Staphylococcus aureus. Eltrombopag can induce apoptosis in hepatocellular carcinomab (HCC) as well.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eltrombopag
CAS 496775-61-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22N4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo SB-497115
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (18.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC(N/N=C3C(C)=NN(C4=CC=C(C)C(C)=C4)C/3=O)=C2O)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 442.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.47
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.