missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eltanexor Z-isomer, MedChemExpress

Código de producto. 16450649
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16450649 1 mg 1 miligramo
16485747 5 mg 5 miligramos
16483008 10 mg 10 miligramos
16479576 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16450649 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100423A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.

Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eltanexor Z-isomer
Forma física Solid
CAS 1642300-78-4
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F6N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo KPT-8602 (Z-isomer)
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)/C(C1=CN=CN=C1)=C\N2N=C(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)N=C2
Peso molecular (g/mol) 428.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.29
Porcentaje de pureza 96.59%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.