missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELQ-300, MedChemExpress

Código de producto. 16446346
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16446346 100 mg 100 miligramos
16458527 5 mg 5 miligramos
16425888 10 mg 10 miligramos
16422037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16446346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13836

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).

ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ELQ-300
Forma física Solid
CAS 1354745-52-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H17ClF3NO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 15.62 mg/mL (32.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)C=C2)=C(C)NC4=C1C=C(Cl)C(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 475.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.84
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.