Descripción
- Nuevos revestimientos de superficies y geometría de pocillos, incluyendo Corning Ultra Low Attachment (ULA) en las placas de fondo redondo
- La superficie ULA de Corning es hidrófila, biológicamente inerte y no degradable, lo que favorece la formación de esferoides altamente reproducibles y facilita la recolección
- Placas de fondo redondo Corning Elplasia, óptimas para la formación, recogida y expansión de esferoides a granel\
- Las placas de fondo redondo presentan una superficie de adherencia ultrabaja Corning y están disponibles en formatos de 6, 24 y 96 pocillos
- Las placas de fondo cuadrado Corning Elplasia presentan una superficie con cualidades ópticas adecuadas para el análisis de imágenes, lo que las convierte en una solución ideal para selección clonal y toma de imágenes a gran aumento de grupos muy pequeños
- La placa cuadrada Elplasia es especialmente adecuada para programas de cribado, ya que genera un gran volumen de esferoides por pocillo, lo que permite señales más altas por pocillo
- Las placas de fondo cuadrado están tratadas con plasma para un auto-recubrimiento y se comercializan en formatos de 6, 24, 96 y 384 pocillos
- Los esferoides pueden formarse y cultivarse durante 21días o más
- Se pueden producir entre 79 – 15,000+ esferoides por pocillo, dependiendo del formato de la placa, en una condición de cultivo
- El alto volumen de esferoides generados en cada pozo aumenta las señales por pocillo sin aumentar el tamaño del esferoide
- Paredes negras opacas para reducir la 'conversación cruzada' entre pocillos
- Especialmente adecuadas para ensayos de fluorescencia/luminiscencia
- Disponible en múltiples formatos, dos geometrías de pocillos y opciones de recubrimiento de superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Redondo |
| Color | Negro, transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Bajo enlace celular |
| Mostrar más |