missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELP4 Monoclonal Antibody (OTI4H10)

Código de producto. 15926694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15926694 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15926694

missing translation for 'mfr': Invitrogen™ MA527101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ELP4 Monoclonal Antibody for Western Blot

This gene encodes a component of the six subunit elongator complex, a histone acetyltransferase complex that associates directly with RNA polymerase II during transcriptional elongation. The human gene can partially complement sensitivity phenotypes of yeast ELP4 deletion mutants. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full-length nature of only one has been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELP4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Elp4
N.º de referencia del gen Q96EB1
Alias de gen A330107A17Rik; AN; C11orf19; dJ68P15A.1; elongation protein 4 homolog; elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae); elongator acetyltransferase complex subunit 4; elongator complex protein 4; ELP4; hELP4; hypothetical protein LOC614139; PAX6 neighbor gene protein; PAX6NEB; PAXNEB; RGD1566052; similar to elongation protein 4 homolog
Símbolos de los genes Elp4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 133-407 of ELP4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26610
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.