Learn More
Elongin A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Especificaciones
| Antígeno | Elongin A |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18425101
|
Novus Biologicals
NBP1-87040-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18482291
|
Novus Biologicals
NBP1-87040 |
0.1 mL |
529.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Elongin A Polyclonal antibody specifically detects Elongin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Elongin A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 6924 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EloA, Elongin 110 kDa subunit, elongin-A, FLJ38760, FLJ42849, RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A1, SIII, SIII p110, TCEB3A, transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3 (110kD, elongin A), transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3 (110kDa, elongin A), transcription elongation factor B alpha subunit, transcription elongation factor B polypeptide 3 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ERHLGEPHGKGVVSQNKEHKSSHKDKRPVDAKSDEKASVVSREKSHKALSKEENRRPPSGDNAREKPPSSGVKKEKDREGSSLKKKCLPPSEAASDNHLKKPKHRDPEKAKLDKSKQGLDSFDTGKGAGD | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |