missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELOA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13484727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13484727 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13484727

Marca: Invitrogen™ PA530188

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (88%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes the transcriptionally active subunit of the SIII (or elongin) transcription elongation factor complex, which also includes two regulatory subunits, elongins B and C. This complex acts to increase the rate of RNA chain elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites along the DNA template. Whereas a related protein with similar function, elongin A, is ubiquitously expressed, the encoded protein is specifically expressed in the testis, suggesting it may have a role in spermatogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELOA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica ELOA
N.º de referencia del gen Q14241, Q8IYF1
Alias de gen 110kDa; AA408125; El; EloA; EloA2; Elongin 110 kDa subunit; elongin A; Elongin A2; elongin-A; Elongin-A2; MSTP059; RNA polymerase II transcription factor elongin subunit A (110 kDa); RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A; RNA polymerase II transcription factor SIII subunit A1; SIII; SIII p110; TCEB3; TCEB3A; TCEB3B; TCEB3L; transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3; transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3 (110kDa, elongin A); transcription elongation factor B alpha subunit; transcription elongation factor B polypeptide 3; transcription elongation factor B subunit 3
Símbolos de los genes ELOA, ELOA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Elongin A. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51224, 6924
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.