Descripción
- Cubeta de acero inoxidable para baños de ultrasonidos
- La base de la cubeta está inclinada para drenar mejor el líquido de limpieza
- Sistemas de oscilación de alto rendimiento de tipo sándwich
- La frecuencia de ultrasonidos se puede cambiar de 25 kHz, para una limpieza previa y superficial, a 45 kHz, para una limpieza más a fondo
- Función de barrido para el desplazamiento continuo de las presiones de sonido máximas y una distribución del sonido más homogénea en el baño de limpieza
- Función de pulsos conmutable para intensificar el efecto de los baños de ultrasonidos; además, optimización de la preparación para el funcionamiento (hasta el umbral de cavitación) y la sustitución posterior del cestillo (reducción del tiempo de limpieza)
- Función dinámica: las funciones de barrido y pulsos se ejecutan alternativamente de forma automática; la salida de ultrasonidos aumenta hasta el 20 %
- Al mismo tiempo, la distribución uniforme de los ultrasonidos en el baño de ultrasonidos mejora el efecto de limpieza
- Calentamiento con regulación de temperatura de 30 °C a 80 °C
- Función de ultrasonidos con control de temperatura: los ultrasonidos se inician automáticamente cuando se alcanza la temperatura preseleccionada
- Apagado de seguridad automático tras 12 horas de funcionamiento para evitar un funcionamiento continuo accidental
- Apagado de seguridad automático cuando la temperatura del baño alcanza los 90 °C para prevenir una temperatura excesiva
- Visualización de los valores establecidos y los valores reales en la pantalla LED
- Carcasa de acero inoxidable
- Rodillos con freno de mano para mover el dispositivo cuando está vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| Tensión | 3 x 400 V |
| Capacidad (métrico) | 126 l (volumen de trabajo: 97 l) |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 850 x 885 x 936 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 600 x 600 x 350 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Baño de ultrasonidos |
| Modelo | 1400H |
| Vataje | 6800 W |
| Peso (métrico) | 87 kg |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?