Descripción
- Cubeta de acero inoxidable para baños de ultrasonidos
- La base de la cubeta está inclinada para drenar mejor el líquido de limpieza
- Sistemas de oscilación de alto rendimiento de tipo sándwich
- La frecuencia de ultrasonidos se puede cambiar de 25 kHz, para una limpieza previa y superficial, a 45 kHz, para una limpieza más a fondo
- Función de barrido para el desplazamiento continuo de las presiones de sonido máximas y una distribución del sonido más homogénea en el baño de limpieza
- Función de pulsos conmutable para intensificar el efecto de los baños de ultrasonidos; además, optimización de la preparación para el funcionamiento (hasta el umbral de cavitación) y la sustitución posterior del cestillo (reducción del tiempo de limpieza)
- Función dinámica: las funciones de barrido y pulsos se ejecutan alternativamente de forma automática; la salida de ultrasonidos aumenta hasta el 20 %
- Al mismo tiempo, la distribución uniforme de los ultrasonidos en el baño de ultrasonidos mejora el efecto de limpieza
- Calentamiento con regulación de temperatura de 30 °C a 80 °C
- Función de ultrasonidos con control de temperatura: los ultrasonidos se inician automáticamente cuando se alcanza la temperatura preseleccionada
- Apagado de seguridad automático tras 12 horas de funcionamiento para evitar un funcionamiento continuo accidental
- Apagado de seguridad automático cuando la temperatura del baño alcanza los 90 °C para prevenir una temperatura excesiva
- Visualización de los valores establecidos y los valores reales en la pantalla LED
- Carcasa de acero inoxidable
- Rodillos con freno de mano para mover el dispositivo cuando está vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| Tensión | 3 x 400 V |
| Capacidad (métrico) | 255 l (volumen de trabajo: 215 l) |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 900 x 1035 x 936 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 650 x 750 x 520 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Baño de ultrasonidos |
| Modelo | 2500H |
| Vataje | 9500 W |
| Peso (métrico) | 107 kg |
| Mostrar más |