Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación revestidas de PTFE con núcleo de tierras raras, elípticas
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
- El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
- Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 28 mm |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Elíptica |