missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ Barra de agitación magnética elíptica Spinbar™

Código de producto. 16488505 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
16488505 5 mm paquete de 10
16498505 10 mm paquete de 10
16408515 13 mm paquete de 10
16418515 16 mm paquete de 5
16428515 20 mm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16488505

Marca: SP Bel-Art™ F371301005

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para matraces de fondo redondo. Se utiliza junto con una placa de agitación magnética, para crear una mezcla uniforme, consistente y completa de soluciones químicas

  • La forma de huevo contorneada es ideal para su uso en recipientes/matraces de fondo redondo; garantiza una mezcla completa
  • Ofrece un contacto mínimo cuando se utiliza en recipientes de plástico; minimiza el raspado
  • La forma de huevo proporciona un punto de pivote sin un anillo independiente o un cambio abrupto en el contorno para una mezcla más suave
  • Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); compatibilidad química superior
  • Los imanes tienen forma de huevo para una «fuerza» más uniforme en toda la barra, excepto los tres tamaños más pequeños que tienen un imán cilíndrico
  • Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave.

Especificaciones

Diámetro (métrico) 5 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Cantidad 10/paq.
Forma Elíptica
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.