Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Spoon y muestreadores de espátula
Código de producto. 15500132 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Recipiente de 10 ml
Recipiente de 70 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Tamaño:
15 agujeros de 35 mm
28 agujeros de 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15500132
Marca: Bel-Art™ H368070021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma curva especial evita la acumulación de muestras remanentes en las esquinas.
  • Recuperación de cristales, polvos, sustancias granuladas y sólidas, y líquidos gruesos
  • Incluye un extremo de cuchara y un extremo de espátula
  • Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) Recipiente de 10 ml
Tipo de producto Muestreador de cuchara y espátula
Acabado Pulido
Para utilizar con (equipo) Frascos y recipientes
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para cristales de extractos, sustancias granuladas y sólidas, líquidos gruesos y materiales delicados
Tamaño 15 agujeros de 35 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 21 cm