Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Spoon y muestreadores de espátula
Código de producto. 12917320 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Recipiente de 10 ml
Recipiente de 70 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Tamaño:
15 agujeros de 35 mm
28 agujeros de 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño unitSize
12917320 Recipiente de 70 ml 50 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
15500132 Recipiente de 10 ml 21 cm 15 agujeros de 35 mm cada uno
12907320 Recipiente de 10 ml 15 cm 15 agujeros de 35 mm cada uno
15510132 Recipiente de 70 ml 30 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
12894801 Recipiente de 70 ml 40 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12917320 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H368090050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma curva especial evita la acumulación de muestras remanentes en las esquinas.
  • Recuperación de cristales, polvos, sustancias granuladas y sólidas, y líquidos gruesos
  • Incluye un extremo de cuchara y un extremo de espátula
  • Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) Recipiente de 70 ml
Tipo de producto Muestreador de cuchara y espátula
Tamaño 28 agujeros de 65 mm
Incluye Extremo de cuchara y extremo de espátula
Longitud del mango (métrico) 8 mm (Diám)
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Longitud (métrico) 50 cm