Descripción
- Recuperación de cristales, polvos, sustancias granuladas y sólidas, y líquidos gruesos
- Incluye un extremo de cuchara y un extremo de espátula
- Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | Recipiente de 10 ml |
| Tipo de producto | Muestreador de cuchara y espátula |
| Acabado | Pulido |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos y recipientes |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para cristales de extractos, sustancias granuladas y sólidas, líquidos gruesos y materiales delicados |
| Tamaño | 15 agujeros de 35 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 15 cm |