Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Spoon y muestreadores de espátula
Código de producto. 12894801 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Recipiente de 10 ml
Recipiente de 70 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Tamaño:
15 agujeros de 35 mm
28 agujeros de 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño unitSize
12894801 Recipiente de 70 ml 40 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
12917320 Recipiente de 70 ml 50 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
15500132 Recipiente de 10 ml 21 cm 15 agujeros de 35 mm cada uno
12907320 Recipiente de 10 ml 15 cm 15 agujeros de 35 mm cada uno
15510132 Recipiente de 70 ml 30 cm 28 agujeros de 65 mm cada uno
5 options
Artikelnummer. 12894801
Marke: Bel-Art™ H368090040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La forma curva especial evita la acumulación de muestras remanentes en las esquinas.
  • Recuperación de cristales, polvos, sustancias granuladas y sólidas, y líquidos gruesos
  • Incluye un extremo de cuchara y un extremo de espátula
  • Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) Recipiente de 70 ml
Tipo de producto Muestreador de cuchara y espátula
Acabado Pulido
Para utilizar con (equipo) Frascos y recipientes
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para cristales de extractos, sustancias granuladas y sólidas, líquidos gruesos y materiales delicados
Tamaño 28 agujeros de 65 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 40 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.