missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELL Polyclonal Antibody

Descripción
Peptide sequence: GLSCGRVSDG SKVSVFHVKL TDSALRAFES YRARQDSVSL RPSIRFQGSQ Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 86%; Guinea Pig: 92%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rat: 92%.
Elongation factor component of the super elongation complex (SEC), a complex required to increase the catalytic rate of RNA polymerase II transcription by suppressing transient pausing by the polymerase at multiple sites along the DNA. Elongation factor component of the little elongation complex (LEC), a complex required to regulate small nuclear RNA (snRNA) gene transcription by RNA polymerase II and III (PubMed:22195968, PubMed:23932780). Specifically required for stimulating the elongation step of RNA polymerase II- and III-dependent snRNA gene transcription (PubMed:23932780). ELL also plays an early role before its assembly into in the SEC complex by stabilizing RNA polymerase II recruitment/initiation and entry into the pause site. Required to stabilize the pre-initiation complex and early elongation. [UniProt].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ELL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | Ell |
| N.º de referencia del gen | P55199 |
| Alias de gen | C19orf17; Eleven-nineteen lysine-rich leukemia protein; Ell; ELL gene (11-19 lysine-rich leukemia gene); ELL1; elongation factor for RNA polymerase II; elongation factor RNA polymerase II; hypothetical protein LOC325221; MEN; PPP1R68; protein phosphatase 1, regulatory subunit 68; RNA polymerase II elongation factor ELL; RNA POLYMERASE II ELONGATION FACTOR ELL (ELEVEN-NINETEEN LYSINE-RICH LEUKEMIA PROTEIN); wu:fc60b11; zgc:63836 |
| Símbolos de los genes | Ell |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?