Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Elite
Código de producto. p-7139301
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de producto:
Analizador de pH
Código de producto. unitSize Tipo de producto
16846966 cada uno -
15914022 cada uno -
15904022 cada uno Analizador de pH
3 options
Código de producto. 16846966
Marca: Thermo Scientific™ 01X001535
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebas flexibles de pH y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite duraderos con sensores reemplazables para diversas aplicaciones, como monitorización ambiental, piscinas, balnearios y mucho más.
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de pH Elite para medir el pH y la temperatura mediante un diseño de sensor de medida directa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
  • Opción de prueba flexible
  • Medición del pH y de la temperatura
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Promedio de 250 horas de duración de la batería
  • La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para sensores de repuesto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sensor de repuesto para comprobador de bolsillo de pH Elite
Incluye 1 sensor de pH de repuesto
Exactitud (temperatura) ±0,6 °C para 0,0 °C a 50,0 °C
Exactitud (pH) ±0,02
Measurement Modes pH, temperatura, Temperature
Intervalo (pH) Desde -1 hasta 15
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0 °F a 140,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Garantía 6 meses para el sensor de repuesto
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 %, sin condensación
Compensación de la temperatura Sí
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Tipo Replacement pH Sensor