Learn More
Thermo Scientific™ Elite ORP Pocket Testers and Replacement Sensors
Código de producto. p-7139299
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador de bolsillo de ORP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15974012 Analizador de bolsillo de ORP cada uno
1 options
Código de producto. 15974012
Marca: Thermo Scientific™ ELITEORP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flexible on-the-go ORP testing using durable Elite ORP pocket testers with replaceable sensors for a variety of applications including hydroponics, food and beverage, environmental and more!
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite ORP para medir el potencial de reducción de oxidación (ORP) utilizando un diseño de sensor de medición directa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
  • Opción de análisis flexibles
  • Medir ORP
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Media de 250 horas de duración de la pila
  • El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (mV) ±3 mV
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería 250 h (promedio)
Batería, tipo 4 alcalinas AAA
Calibración ORP
Puntos de calibración 1 punto, ±200 mV
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Comprobador de bolsillo Elite ORP para la medición del potencial de oxidación/reducción.
Tipo de pantalla Matriz de puntos gráfica
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes ORP
Intervalo (mV) -1000 - 1000 mV
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Comprobador Elite ORP con pilas, cordón y estuche de transporte blando
Teclado 4 teclas
Tipo de sonda Analógico
Tipo de producto Analizador de bolsillo de ORP
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 1 mV
Estabilidad Icono de estabilidad en la pantalla
Exactitud de temperatura Entrada manual
Compensación de la temperatura Sí, con entrada de temperatura manual
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura MTC
Garantía Un año para el medidor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 45 x 36mm
Peso (métrico) 163 g (incluida la batería)