Learn More
Thermo Scientific™ Comprobadores de bolsillo con sensor de copa Elite CTS para conductividad / TDS / salinidad y sensores de sustitución
Código de producto. p-7139297
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador del sensor de cubeta CTS
Kit de analizador del sensor de cubeta CTS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15944012
Marca: Thermo Scientific™ ELITECTSCUPKIT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura sobre la marcha con comprobadores de bolsillo con sensor de copa Elite CTS duraderos para una variedad de aplicaciones, incluyendo agricultura, acuarios y mucho más.
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de sensor de copa Elite CTS para medir la conductividad, los sólidos disueltos totales (TDS) o la salinidad con la temperatura utilizando un diseño de sensor rellenable tipo copa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
  • Opción de análisis flexibles
  • Mida la conductividad, TDS o salinidad con la temperatura.
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Media de 150 horas de duración de la pila
  • El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (salinidad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería 150 h (promedio)
Batería, tipo 4 alcalinas AAA
Modos de calibración Conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Puntos de calibración (conductividad) Desde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Comprobador de bolsillo con sensor de copa Elite CTS para medir conductividad, TDS o salinidad con la temperatura
Tipo de pantalla Matriz de puntos gráfica
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 10,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,00 a 10,00 ppt
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Comprobador de sensores de copa Elite CTS con pilas, correa, maletín de transporte blando y estándar de conductividad
Tipo de producto Kit de analizador del sensor de cubeta CTS
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad) De 0,1 μS/cm para 0,0 a 200,0 μS/cm; de 1 μS/cm para 200 a 2000 μS/cm; de 0,01 mS/cm para 2,00 a 20,00 mS/cm
Resolución (salinidad) 0,10 ppt
Resolución (TDS) De 0,1 ppm para 0,0 a 100,0 ppm; de 1 ppm para 100 a 1000 ppm; de 0,01 ppt para 0,10 a 10,00 ppt
Modos de medición de salinidad Por curva de salinidad práctica
Intervalo de factor de TDS De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
Exactitud de temperatura ± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1°C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C
Compensación de la temperatura
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Garantía Un año para el medidor