Learn More
BD Kit ELISPOT
Código de producto. 15866708
Change view
Click to view available options
Antígeno:
Granzima B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
TNF
reactividad cruzada:
Humano
Ratón
Tipo de producto:
Conjunto de ELISPOT para IL-10 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-2 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-2 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-4 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-5 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana
Kit ELISPOT IFN-gamma de ratón
Kit ELISPOT granzima B humana
Kit de ELISPOT IFN-gamma humana
Kit de ELISPOT TNF de ratón
Kit de ELISPOT TNF humano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Antígeno reactividad cruzada Tipo de producto unitSize
15866708 IFN-gamma Humano Kit de ELISPOT IFN-gamma humana cada uno
15856508 IL-5 Ratón Conjunto de ELISPOT para IL-5 de ratón cada uno
15846518 IL-5 Humano Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana cada uno
15876668 TNF Ratón Kit de ELISPOT TNF de ratón cada uno
15836518 IL-4 Humano Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana cada uno
15886828 Granzima B Humano Kit ELISPOT granzima B humana cada uno
15866508 IL-2 Ratón Conjunto de ELISPOT para IL-2 de ratón cada uno
15816658 TNF Humano Kit de ELISPOT TNF humano cada uno
15836478 IL-4 Ratón Conjunto de ELISPOT para IL-4 de ratón cada uno
15846478 IL-10 Humano Conjunto de ELISPOT para IL-10 humana cada uno
15826598 IL-2 Humano Conjunto de ELISPOT para IL-2 humana cada uno
15826518 IFN-gamma Ratón Kit ELISPOT IFN-gamma de ratón cada uno
12 options
Código de producto. 15866708
Marca: BD 551849
Includes
Anticuerpo de captura sin marcar (formato sin azida/endotoxinas bajas), anticuerpo de detección biotinilado, HRP-estreptavidina, 10 placas ELISPOT, certificado de análisis que proporciona concentraciones óptimas de reactivos específicas para cada lote
Sufficient capture antibody, detection antibody, and streptavidin-horseradish peroxidase for 10 x 96 wells
  • Alta sensibilidad
  • Análisis de gran rendimiento y de alta resolución
  • Se requiere un volumen mínimo de material biológico
  • Adecuado para muestras biológicas congeladas/descongeladas
  • Compatibilidad con otros ensayos—las células analizadas por kits BD ELISPOT pueden utilizarse para la clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-gamma
reactividad cruzada Humano
Incluye Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT
Cantidad 10 x 96 pruebas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis
Tipo de producto Kit de ELISPOT IFN-gamma humana