Learn More
BD Kit ELISPOT
Click to view available options
Antígeno:
Granzima B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
TNF
reactividad cruzada:
Humano
Ratón
Tipo de producto:
Conjunto de ELISPOT para IL-10 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-2 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-2 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-4 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-5 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana
Kit ELISPOT IFN-gamma de ratón
Kit ELISPOT granzima B humana
Kit de ELISPOT IFN-gamma humana
Kit de ELISPOT TNF de ratón
Kit de ELISPOT TNF humano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Anticuerpo de captura sin marcar (formato sin azida/endotoxinas bajas), anticuerpo de detección biotinilado, HRP-estreptavidina, 10 placas ELISPOT, certificado de análisis que proporciona concentraciones óptimas de reactivos específicas para cada lote
- Alta sensibilidad
- Análisis de gran rendimiento y de alta resolución
- Se requiere un volumen mínimo de material biológico
- Adecuado para muestras biológicas congeladas/descongeladas
- Compatibilidad con otros ensayos—las células analizadas por kits BD ELISPOT pueden utilizarse para la clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-5 |
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT |
| Cantidad | 10 x 96 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis |
| Tipo de producto | Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana |