missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Kit ELISPOT

Código de producto. 15836518
Click to view available options
Antígeno:
Granzima B
IFN-gamma
IL-10
IL-2
IL-4
IL-5
TNF
reactividad cruzada:
Humano
Ratón
Tipo de producto:
Conjunto de ELISPOT para IL-10 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-2 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-2 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-4 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana
Conjunto de ELISPOT para IL-5 de ratón
Conjunto de ELISPOT para IL-5 humana
Kit ELISPOT IFN-gamma de ratón
Kit ELISPOT granzima B humana
Kit de ELISPOT IFN-gamma humana
Kit de ELISPOT TNF de ratón
Kit de ELISPOT TNF humano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15836518

Marca: BD 551084

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Anticuerpo de captura sin marcar (formato sin azida/endotoxinas bajas), anticuerpo de detección biotinilado, HRP-estreptavidina, 10 placas ELISPOT, certificado de análisis que proporciona concentraciones óptimas de reactivos específicas para cada lote

Sufficient capture antibody, detection antibody, and streptavidin-horseradish peroxidase for 10 x 96 wells

  • Alta sensibilidad
  • Análisis de gran rendimiento y de alta resolución
  • Se requiere un volumen mínimo de material biológico
  • Adecuado para muestras biológicas congeladas/descongeladas
  • Compatibilidad con otros ensayos—las células analizadas por kits BD ELISPOT pueden utilizarse para la clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-4
reactividad cruzada Humano
Incluye Anticuerpo de captura, anticuerpo de detección, HRP- estreptavidina sin marcar, 10 placas ELISPOT
Cantidad 10 x 96 pruebas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Clonación, ensayos de proliferación, citometría de flujo u otros métodos de análisis
Tipo de producto Conjunto de ELISPOT para IL-4 humana
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado