missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eliglustat, MedChemExpress

Código de producto. 16456586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456586 100 mg 100 miligramos
16476238 10 mg 10 miligramos
16452367 50 mg 50 miligramos
16421459 1 mg 1 miligramo
16408837 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456586

Marca: Medchem Express HY14885

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.

Eliglustat is an specific, potent and orally active glucocerebroside synthase inhibitor with an IC50 of 24 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eliglustat
CAS 491833-29-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H36N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Genz 99067
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (247.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Peso molecular (g/mol) 404.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.54
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.