Learn More
ELF4 Monoclonal Antibody (OTI1E4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015720
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17592874 30 μL 30 microlitros
17572874 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17592874 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810091S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ELF4 Monoclonal antibody specifically detects ELF4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ELF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Elf4
N.º de referencia del gen Q99607
Alias de gen AV314029; BC042423; E74 like ETS transcription factor 4; E74-like factor 4; E74-like factor 4 (ets domain transcription factor); E74-like factor 4; myeloid elf-1-like factor; myeloid elf-1 like factor; ELF4; ELFR; ENSMUSG00000053512; ETS-related transcription factor Elf-4; Gm9907; MEF; myeloid elf-1 like factor; myeloid Elf-1-like factor; RGD1560743
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 83-345 of human ELF4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1