Learn More
ELF4 Monoclonal Antibody (OTI1E4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17572874
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17572874 100 μL 100 microlitros
17592874 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17572874
Marca: Origene Technologies TA810091
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ELF4 is transcriptional activator that binds to DNA sequences containing the consensus 5′-WGGA-3′. The protein acts synergistically with RUNX1 to transactivate the IL3 promoter. Also transactivates the PRF1 promoter in natural killer (NK) cells. This protein plays a role in the development and function of NK and NK T-cells and in innate immunity.
Especificaciones
Antígeno ELF4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ELF4
N.º de referencia del gen Q99607
Alias de gen ELFR, MEF
Símbolos de los genes ELF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 83-345 of human ELF4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1