missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELF3 Monoclonal Antibody (OTI4H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809973
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ESE-1 (Epithelium-Specific Ets) is a novel, highly tissue-restricted member of the ets transcription factor/oncogene family, which has features distinct from those of any other ets-related factor. ESE-1 binds with high affinity to and transactivates the ets binding site in the promoter of the keratinocyte terminal differentiation marker gene, SPRR2A. ESE-1 is a critical regulator of epithelial cell differentiation.Especificaciones
| ELF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P78545 | |
| ELF3 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 175-286 of human ELF3 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4H6 | |
| Unconjugated | |
| ELF3 | |
| EPR-1, ERT, ESE-1, ESX | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1999 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido