missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELF3 Monoclonal Antibody (OTI4H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809973S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELF3 Monoclonal antibody specifically detects ELF3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ELF3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P78545 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1999 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4H6 | |
| Unconjugated | |
| ELF3 | |
| E74 like ETS transcription factor 3; E74-like factor 3; E74-like factor 3 (ets domain transcription factor); E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ); E74-like factor 3 (ETS domain transcription factor, serine box, epithelial-specific); ELF3; elf3 {ECO:0000312; EMBL:AAH97980.1}; Epithelial-restricted with serine box; epithelium-restricted Ets protein ESX; Epithelium-specific Ets transcription factor 1; EPR-1; Ert; ESE-1; ESX; ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific); ETS-related transcription factor Elf-3; JEN; RP11-510N19.1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 175-286 of human ELF3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido