missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELF1 Monoclonal Antibody (OTI2G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17545074
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17545074 100 μL 100 microlitros
17565074 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17545074

Marca: Origene Technologies TA811234

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes an E26 transformation-specific related transcription factor. The encoded protein is primarily expressed in lymphoid cells and acts as both an enhancer and a repressor to regulate transcription of various genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno ELF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ELF1
N.º de referencia del gen P32519
Alias de gen EFTUD1, RIA1
Símbolos de los genes ELF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ELF1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1997
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.