Learn More
Cole-Parmer™ Unidad de control del agitador modular elements™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Velocidad:
De 100 a 1500 r. p. m.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | Hasta 10 l |
| Descripción | Controla hasta 10 unidades modulares |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de agitación modulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitador de varias posiciones |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Incluye | Módulo de control, cable de alimentación y adaptador de CA |
| Velocidad | De 100 a 1500 r. p. m. |
| Temperatura (métrico) | De 5 a 40 °C |
| Tipo | Unidad de control |
| Pantalla | LCD digital |