Learn More
Bibby Scientific™ Calefactor de repuesto Electrothermal™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con | EMA |
| Vataje | 60 W |
| Tipo de producto | Calefactor de repuesto |