Learn More
Bibby Scientific™ Calefactor de repuesto Electrothermal™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Para utilizar con:
EMA
EMV
EMX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con | EMX |
| Tipo de producto | Calefactor de repuesto |