Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
BB-200 Series Electric Bunsen Burner provides clean and easy operation.
Marca:  Cole-Parmer™ 36135-01
Detalles adicionales : Peso : 1.12500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11728402
  • 941.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Mechero Bunsen. (Controlador no incluido; se vende por separado).
Descripción
Descripción
  • El elemento de calentamiento de forma cónica dirige el calor radiante a la cavidad superior
  • La cobertura superior desvía el calor de la mano
  • La circulación del aire de la carcasa ventilada mantiene la base fría lo suficiente como para poder sostenerla durante el funcionamiento
  • El quemador solo consume 400 W de potencia
  • El controlador recomendado es el MC5
Nota: Esta unidad no incluye controlador. Para mechero Bunsen con controlador, consulte 36135-02.
Especificaciones
Especificaciones
7 in.
230 V
Mechero Bunsen. (El controlador no está incluido).
400 W
120.6 mm
Tubos de ensayo, crisoles, vasos de precipitados de calentamiento
177.8 mm
230 V, 50/60 Hz, 400 W
Cónicos
4.75 in.
Calentador radiante
50/60 Hz