Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster con disipación electrostática (ESD)
El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas.
Marca: Brady™ 173365
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas. Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos.
- Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos
- El producto B-473 es un poliéster blanco con acabado brillante que cuenta con un adhesivo disipativo de cargas estáticas permanente y un soporte
- Posee valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Static-dissipative | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
No | |
Rectángulo | |
-40°C to +180°C | |
0.09 mm | |
0.25 in. | |
38.1 mm | |
M7-28-473 |
ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
750 etiquetas | |
-40°F to +356°F | |
0,0034 in | |
0.25 x 1.5 in. | |
1,5 in | |
6.35 mm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de poliéster con disipación electrostática (ESD) > Polyester Circuit Board Labels; Dimensions (LxW): 0.25 x 1.5 in.; For Use With (Equipment): M710, BMP71; Height (Metric): 6.35 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido