Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster con disipación electrostática (ESD)
Código de producto. 17818294
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,2 x 0,65 in
0,2 x 0.5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 1,5 in
0,275 x 0,5 in
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Altura (métrico):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 17818294
Marca: Brady™ 174373
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas.
  • El producto B-473 es un material de poliamida y poliéster de bajo perfil que tiene propiedades disipativas de cargas estáticas. Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos.
  • Se utilizan principalmente para placas de circuitos impresas y etiquetado de componentes electrónicos
  • El producto B-473 es un poliéster blanco con acabado brillante que cuenta con un adhesivo disipativo de cargas estáticas permanente y un soporte
  • Posee valores de resistencia de superficie en el rango recomendado para materiales de empaquetado con disipación electrostática (ESD)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized, RoHS Compatibility Pass 2011/65/EU
Tipo de adhesivo Static-dissipative
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +356°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +180°C
Grosor (imperial) 0,0034 in
Grosor (métrico) 0.09 mm
Dimensions (LxW) 0,2 x 0,65 in
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0,65 in
Anchura (métrico) 16.51 mm
Altura (métrico) 5,08 mm
Alternate Part Number M6-9-473