Learn More
Honeywell™ Guantes de látex de clase 0 ELECTROSOFT
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Guante aislante de látex natural beige
- Cantos cortados
- Categoría RC
- Grosor: 1 mm
- La forma ergonómica y el interior ligeramente pulverizado hacen que el guante sea fácil de deslizar y retirar de la mano
- La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
- El grosor asegura una buena movilidad y protege frente a corrientes de hasta 1000 voltios
- Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 60903 : 2003, CEI 903:2002 |
| Color | Beige |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Material de revestimiento | Látex |
| Longitud (métrico) | 36 cm |